Learn More
Kaliumsulfat, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
61.50 CHF - 473.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
11954241
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
193810010
1 kg Kunststoffflasche
61.50 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11964241
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
193810050
5 kg Kunststoffflasche
161.00 CHF
5 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11974241
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
193810250
25 kg Fibertrommel
473.00 CHF
25 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-915-5
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumsulfat, rein, Thermo Scientific Chemicals