Learn More
Kaliumsulfat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
45.35 CHF - 138.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7778-80-5 |
---|---|
Summenformel | K2O4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 174.25 |
MDL-Nummer | MFCD00011388 |
InChI-Schlüssel | OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt |
PubChem CID | 24507 |
ChEBI | CHEBI:32036 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11347877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014311.36 |
500 g |
45.35 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11357877
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014311.A3 |
2 kg |
138.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Potassium sulfate is used in the production of fertilizers (i.e. providing potassium and sulfur), potassium alum, potassium carbonate, and glass. In analytical chemistry, it is used in the determination of nitrogen by Kjeldahl method and protein in foodstuffs. Also, it is used in the electrostatic effects on pKa values of amino acid residues in the staphylococcal nuclease. It is used in the separation of protein through electrophoresis and also serves as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7778-80-5 | |
174.25 | |
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
24507 | |
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O |
K2O4S | |
MFCD00011388 | |
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
CHEBI:32036 |
Spezifikation
1689°C | |
1069°C | |
7778-80-5 | |
99.0% min | |
MFCD00011388 | |
Soluble in water. Insoluble in alcoholSoluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetate and carbon disulfide. | |
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
174.25 | |
CHEBI:32036 | |
ACS-Reagenz |
Potassium sulfate | |
For ACS analysis | |
Kristallin | |
K2O4S | |
potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt | |
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium, Sulfat | |
24507 | |
174.27 | |
2.662 g/mL |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-915-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TT5900000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen