Learn More
Kaliumsulfat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347877
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumsulfat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347877
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11347877
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014311.36
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Potassium sulfate is used in the production of fertilizers (i.e. providing potassium and sulfur), potassium alum, potassium carbonate, and glass. In analytical chemistry, it is used in the determination of nitrogen by Kjeldahl method and protein in foodstuffs. Also, it is used in the electrostatic effects on pKa values of amino acid residues in the staphylococcal nuclease. It is used in the separation of protein through electrophoresis and also serves as a laboratory reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Summenformel K2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 174.25
MDL-Nummer MFCD00011388
InChI-Schlüssel OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium saltMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1689°C
Chemischer Name oder Material Potassium sulfate
Schmelzpunkt 1069°C
Namenshinweis For ACS analysis
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.0% min
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcoholSoluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetate and carbon disulfide.
IUPAC-Name Dikalium, Sulfat
Formelmasse 174.27
Güte ACS-Reagenz
Dichte 2.662 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ11L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number014311.36,014311.A3
ChargennummerM15L020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog Number014311.36,014311.A3
ChargennummerT03K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number014311.36,014311.A3
ChargennummerR23K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number014311.36,014311.A3
ChargennummerM29K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/02/2024 Catalog Number014311.36,014311.A3
Name des Produkts
Kaliumsulfat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals >