Learn More
Kalium, fest, 99% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-09-7 | K | 39.10 g/mol
181.00 CHF - 274.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-09-7
Summenformel K
Molekulargewicht (g/mol) 39.10
MDL-Nummer MFCD00133776
InChI-Schlüssel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
IUPAC-Name Kalium
SMILES [K]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15412467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045842.03
1 g
181.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15422467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
045842.06
5 g
274.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Potassium combines under pressure with silver metal to form 2 new compounds: K2Ag and K3Ag. This chemical is important in neuron (brain and nerve) function, and in influencing osmotic balance between cells and the interstitial fluid, with their distribution mediated in all animals (but not in all plants) by the so-called Na+/K+-ATPase pump. It is also used to prevent muscle contraction and the sending of all nerve impulses in animals through action potentials. Potassium ion is a nutrient necessary for human life and health. It is used as reducing agent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H260-H314-H318
In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Verursacht schwere Augenschäden.
P223-P231+P232-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H260-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:4.3; Verpackungsgruppe:I; Bezeichnung des Gutes:KALIUM
missing translation for 'einecsNumber' : 231-119-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TS6460000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Kalium, fest, 99% (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals