Learn More
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:6381-59-5, weiß, Schmelzpunkt:70 °C, Molekularformel:C4H12KNaO10, Molekulargewicht:282,218, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:5,5 bis 8,5
110.00 CHF - 240.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 6381-59-5 |
---|---|
Summenformel | C4H12KNaO10 |
Molekulargewicht (g/mol) | 282.218 |
MDL-Nummer | 150989 |
InChI-Schlüssel | VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j |
PubChem CID | 2724148 |
IUPAC-Name | Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat |
SMILES | C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Brand | Menge | Price | Quantity & Availability | ||||||
10529200
|
Fisher Chemical
P/6880/53 |
500 g |
110.00 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10346240
|
Fisher Chemical
P/6880/60 |
1 kg |
181.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10161960
|
Fisher Chemical
P/6880/62 |
2.5 kg |
240.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:6381-59-5, weiß, Schmelzpunkt:70 °C, Molekularformel:C4H12KNaO10, Molekulargewicht:282,218, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:5,5 bis 8,5
Chemical Identifiers
6381-59-5 | |
282.218 | |
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L | |
2724148 | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] |
C4H12KNaO10 | |
150989 | |
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j | |
Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat |
Specifications
70°C | |
Weiß | |
Pulver Feststoff | |
150989 | |
VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L | |
Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat | |
2724148 | |
Kunststoffpulverbehälter |
6381-59-5 | |
5.5 to 8.5 | |
C4H12KNaO10 | |
potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j | |
C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+] | |
282.218 | |
282.22g/mol |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™