Learn More
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10529200
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10529200 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Artikelnummer. 10529200
Marke: Fisher Chemical P/6880/53
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical, Menge:500g, CAS:6381-59-5, weiß, Schmelzpunkt:70 °C, Molekularformel:C4H12KNaO10, Molekulargewicht:282,218, Verpackung:Pulverbehälter aus Kunststoff, pH-Wert:5,5 bis 8,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Summenformel C4H12KNaO10
Molekulargewicht (g/mol) 282.218
MDL-Nummer 150989
InChI-Schlüssel VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7jMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2724148
IUPAC-Name Kalium; Natrium; 2,3-Dihydroxybutanandioat; Tetrahydrat
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Schmelzpunkt 70°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 8.5
Physikalische Form Pulver Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 282.22g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2533167 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/6880/53,P/6880/60,P/6880/62
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumnatriumtartrat-Tetrahydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >