Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10493465
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumphosphat, monobasisch, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10493465 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2.5 kg, Kunststoffflasche, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10493465
Marke: Thermo Scientific Acros 424200025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate, monobasic
Schmelzpunkt 253.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel KH2PO4
Merck Index 15, 7780
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC-Name Kalium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 136.09
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 0.2% max. (2 g, 105°C, 2 hrs)
Verpackung Kunststoffflasche
Hinweise zur Zersetzung >250°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465550 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2024 Catalog Number424200250,424200025,424205000
ChargennummerB0155103 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog Number424200250,424200025,424205000
ChargennummerA0457361 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number424200250,424200025,424205000
ChargennummerA0457362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number424200250,424200025,424205000
ChargennummerB0155523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number424200250,424200025,424205000
Name des Produkts
Kaliumphosphat, monobasisch, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >