Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium phosphate, monobasic |
Schmelzpunkt | 253.0°C |
Farbe | Farblos bis Weiß |
pH | 4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | KH2PO4 |
Merck Index | 15, 7780 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Kaliumphosphat, monobasisch, ≥ 99 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur