Learn More
Kaliumphosphat, dibasisch, 99+ %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Kaliumphosphat, dibasisch, +99 %, zur Analyse, wasserfrei, ACROS Organics, Menge:5 kg, Verpackung:Kunststofffass, CAS:7758-11-4, Weiß, Gütegrad:Analyse, Schmelzpunkt:340,0 °C, Molekularformel:HK2O4P, Molekulargewicht:174,18, Prozent Reinheit:+99 %, pH:8,5 bis 9,6 (5%ige Lösung bei 20 Grad C)
61.91 CHF - 710.54 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7758-11-4 |
---|---|
Summenformel | HK2O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 174.18 |
InChI-Schlüssel | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
PubChem CID | 24450 |
ChEBI | CHEBI:32031 |
IUPAC-Name | Dikalium; Wasserstoffphosphat |
SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10509263
|
Thermo Scientific Acros
215472500 |
250 g | Kunststoffflasche |
61.91 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10541081
|
Thermo Scientific Acros
215470010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
184.27 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11944291
|
Thermo Scientific Acros
215470050 |
5 kg | Kunststofftrommel |
710.54 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur AnalyseChemische Identifikatoren
7758-11-4 | |
174.18 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
CHEBI:32031 | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
HK2O4P | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
24450 | |
Dikalium; Wasserstoffphosphat |
Spezifikation
Potassium phosphate, dibasic | |
7758-11-4 | |
8.5 to 9.6 (5% soln. at 20°C) | |
99+% | |
K2HPO4 | |
dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate | |
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium; Wasserstoffphosphat | |
24450 | |
174.18 | |
Analytisch |
340.0°C | |
Weiß | |
Feines Kristallpulver | |
HK2O4P | |
15,7779 | |
Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] | |
174.18 | |
CHEBI:32031 | |
≥99% | |
1% (130°C) max. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-834-5