Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0 Artikelnummer.: 15443559
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0
Artikelnummer. 15443559
1 L
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
Artikelnummer. 15443559
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60851.K2
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium phosphate
Konzentration 0,2 mmol Pufferlösung
pH 8.0
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 1 L
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX23K529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ60851.K2,J60851.AP
ChargennummerW21K513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2024 Catalog NumberJ60851.K2,J60851.AP
ChargennummerR09K546 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog NumberJ60851.K2,J60851.AP
ChargennummerR09K545 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog NumberJ60851.K2,J60851.AP
ChargennummerP24K511 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberJ60851.K2,J60851.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kaliumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 8.0 >