Learn More
Kaliumperoxydisulfat, Elektrophorese-Gütegrad, 99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
21.37 CHF - 54.40 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7727-21-1 |
---|---|
Summenformel | K2O8S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 270.309 |
MDL-Nummer | MFCD00011386 |
InChI-Schlüssel | USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc |
PubChem CID | 24412 |
IUPAC-Name | Dikalium; Sulfonatooxysulfat |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15420627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66672.06 |
5 g | N/A | |||||||
15430627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66672.14 |
25 g | N/A | |||||||
15440627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66672.22 |
100 g |
54.40 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7727-21-1 | |
270.309 | |
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L | |
24412 | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
K2O8S2 | |
MFCD00011386 | |
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc | |
Dikalium; Sulfonatooxysulfat |
Spezifikation
Potassium peroxydisulfate | |
7727-21-1 | |
Kristallin | |
MFCD00011386 | |
14,7656 | |
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium; Sulfonatooxysulfat | |
24412 | |
99.0% | |
Odorless |
100°C (decomposition) | |
Weiß | |
K2O8S2 | |
UN1492 | |
potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczc | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
270.309 | |
270.31 | |
Elektrophorese | |
2.477g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H334-H272-H302-H335-H315-H319-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May intensify fire
oxidizer.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P221-P210-P285-P305+P351+P338-P405-P501a
Take any precaution to avoid mixing with combustibles.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
In case of inadequate ventilation wear respiratory protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: POTASSIUM PERSULFATE
missing translation for 'rtecsNumber' : SE0400000
missing translation for 'tsca' : TSCA