Learn More
Kaliumperoxydisulfat, Elektrophorese-Gütegrad, 99.0 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15440627
Verfügbar ab: 10-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumperoxydisulfat, Elektrophorese-Gütegrad, 99.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440627
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15440627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66672.22
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-21-1
Summenformel K2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 270.309
MDL-Nummer MFCD00011386
InChI-Schlüssel USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium persulfate, anthion, potassium peroxydisulfate, potassium peroxodisulfate, dipotassium peroxydisulfate, potassium peroxydisulphate, dipotassium persulfate, caswell no. 700, dipotassium peroxodisulphate, unii-6b86k0mczcMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24412
IUPAC-Name Dikalium; Sulfonatooxysulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium peroxydisulfate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
UN-Nummer UN1492
Merck Index 14,7656
Formelmasse 270.31
Reinheit (%) 99.0%
Güte Elektrophorese
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.477 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ09E056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ66672.06,J66672.14,J66672.22
ChargennummerU23D017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ66672.06,J66672.14,J66672.22
ChargennummerR13B048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ66672.06,J66672.14,J66672.22
ChargennummerQ08A028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ66672.06,J66672.14,J66672.22
ChargennummerS05B042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberJ66672.06,J66672.14,J66672.22
Name des Produkts
Kaliumperoxydisulfat, Elektrophorese-Gütegrad, 99.0 %, Thermo Scientific Chemicals >