Learn More
Kaliumosmat(IV)-Dihydrat, 51.0 bis 52.0 % Os, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10022-66-9 | K2O4Os·2H2O | 368.42 g/mol
116.58 CHF - 399.99 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10022-66-9 |
---|---|
Summenformel | K2O4Os·2H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 368.42 |
MDL-Nummer | MFCD00149919 |
InChI-Schlüssel | DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate |
PubChem CID | 53393272 |
IUPAC-Name | Dikalium; Dioxido(dioxo)osmium; Dihydrat |
SMILES | O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10194210
|
Thermo Scientific Acros
197665000 |
500 mg | Glasflasche |
116.58 CHF
500 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10368670
|
Thermo Scientific Acros
197660025 |
2.5 g | Glasflasche |
399.99 CHF
2.50 Gramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10022-66-9 | |
368.42 | |
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N | |
53393272 | |
O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] |
K2O4Os·2H2O | |
MFCD00149919 | |
potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate | |
Dikalium; Dioxido(dioxo)osmium; Dihydrat |
Spezifikation
Potassium osmate(VI) dihydrate | |
10022-66-9 | |
Kristallpulver | |
K2OsO4·2H2O | |
potassium osmate vi dihydrate, potassium dioxidodioxoosmium dihydrate, potassium osmate dihydrate, unii-5m2bwq2tyj, 5m2bwq2tyj, osmate oso42-, dipotassium, dihydrate, t-4, dipotassium tetrahydroxodioxoosmate, potassium osmate k2oso2 oh 4, potassium osmate k2oso4 , dihydrate | |
DGODWNOPHMXOTR-UHFFFAOYSA-N | |
Dikalium; Dioxido(dioxo)osmium; Dihydrat | |
53393272 | |
51.0 to 52% Os |
51.0-52.0% Os | |
Violett | |
K2O4Os·2H2O | |
MFCD00149919 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether | |
O.O.[O-][Os](=O)(=O)[O-].[K+].[K+] | |
368.42 | |
368.42 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Mischen mit brennbaren Stoffen/... unbedingt verhindern.
Bei Großbrand und großen Mengen:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 243-247-1
missing translation for 'tsca' : TSCA