Learn More
Kaliumosmat(IV)-Dihydrat, 51.0 bis 52.0 % Os, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Gramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium osmate(VI) dihydrate |
Namenshinweis | 51.0-52.0% Os |
Farbe | Violett |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 500 mg |
Strukturformel | K2OsO4·2H2O |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether |
Formelmasse | 368.42 |
Reinheit (%) | 51.0 to 52% Os |
Verpackung | Glasflasche |
Name des Produkts
Kaliumosmat(IV)-Dihydrat, 51.0 bis 52.0 % Os, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur