Learn More
Kaliumnitrat, technisch, Fisher Chemical
56.75 CHF - 134.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10598440
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/6040/60
1 kg
56.75 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10578630
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/6040/63
3 kg
134.00 CHF
3 Kilogramm
Lager vorrätig
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumnitrat, technisch, Fisher Chemical