Learn More
Kaliumnitrat, technisch, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10598440
Verfügbar ab: 20-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumnitrat, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10598440 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
3 kg
Artikelnummer. 10598440
Marke: Fisher Chemical P/6040/60
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 20-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitrasMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 400 °C
Schmelzpunkt 334 °C
Farbe Weiß
pH 6 bis 8
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
IUPAC-Name Kaliumnitrat
Formelmasse 101.1g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberP/6040/63,P/6040/60
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumnitrat, technisch, Fisher Chemical >