Learn More
Kaliumiodid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
73.75 CHF - 504.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7681-11-0 |
---|---|
Summenformel | IK |
Molekulargewicht (g/mol) | 166.003 |
MDL-Nummer | MFCD00011405 |
InChI-Schlüssel | NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide |
PubChem CID | 4875 |
ChEBI | CHEBI:8346 |
IUPAC-Name | Kalium; Iodid |
SMILES | [K+].[I-] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11336987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010842.06 |
5 g |
73.75 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11316987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010842.14 |
25 g |
201.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11326987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010842.22 |
100 g |
504.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
It is both a source of iodide and a mild reducing agent. It is used as a component in the electrolyte of dye sensitized solar cells. In the field of synthetic organic chemistry, it is used in the preparation of alkyl or aryl iodo compounds. It is employed as a nucleophilic catalyst in the alkylations with alkyl bromide, chloride, tosylate and mesylate. In the presence of acid it forms hydroiodic acid, which is a strong reducing agent. It is useful in producing Lugol’s solution (or Lugol’s iodne) which finds many applications including starch testing, gram stains, and etching of gold surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7681-11-0 | |
166.003 | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
4875 | |
Kalium; Iodid |
IK | |
MFCD00011405 | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
CHEBI:8346 | |
[K+].[I-] |
Spezifikation
1330°C | |
681°C | |
Weiß | |
99.998% (metals basis) | |
MFCD00011405 | |
Soluble in water,and acetone. Slightly soluble in ether,and ammonia. | |
[K+].[I-] | |
166.003 | |
CHEBI:8346 | |
Geruchsneutral | |
Hygroskopisch | |
1.33 hpa (1mm Hg) at 745°C |
Potassium iodide | |
7681-11-0 | |
Pulver | |
IK | |
potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide | |
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Iodid | |
4875 | |
166.01 | |
1.677 | |
White crystalline powder | |
3.12 |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P314-P501c
Gehäuse H372
missing translation for 'einecsNumber' : 213-659-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TT2975000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Potassium iodide
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide