Learn More
Kaliumiodid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11336987
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumiodid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11336987
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11336987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010842.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7681-11-0 | IK | 166.003 g/mol
It is both a source of iodide and a mild reducing agent. It is used as a component in the electrolyte of dye sensitized solar cells. In the field of synthetic organic chemistry, it is used in the preparation of alkyl or aryl iodo compounds. It is employed as a nucleophilic catalyst in the alkylations with alkyl bromide, chloride, tosylate and mesylate. In the presence of acid it forms hydroiodic acid, which is a strong reducing agent. It is useful in producing Lugol’s solution (or Lugol’s iodne) which finds many applications including starch testing, gram stains, and etching of gold surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium iodide, potassium iodide ki, pima, kali iodide, thyro-block, knollide, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1330°C
Chemischer Name oder Material Potassium iodide
Schmelzpunkt 681°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.998% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,and acetone. Slightly soluble in ether,and ammonia.
Formelmasse 166.01
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.677
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystalline powder
Dampfdruck 1.33 hpa (1mm Hg) at 745°C
Dichte 3.12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS29I039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Catalog Number010842.06,010842.14,010842.22
ChargennummerP01I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2022 Catalog Number010842.06,010842.14,010842.22
ChargennummerU19H047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010842.06,010842.14,010842.22
ChargennummerQ01C040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010842.06,010842.14,010842.22
ChargennummerP24D025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010842.06,010842.14,010842.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium iodide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium iodide
Name des Produkts
Kaliumiodid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >