Learn More
Kaliumjodid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Kaliumjodid, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1330°C |
Schmelzpunkt | 680°C |
Farbe | Weiß |
pH | 6 to 8 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 250 g |
Formelmasse | 166g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Dampfdruck | 1mmHg 745 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Kaliumiodid
- Gefahr
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
- H372-Schädigt die Organe.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumjodid, reinst, SLR, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur