missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumiodat, 0.05 M-Lösung stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber(II)-chlorid, gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 1 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.6 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 3.5 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
DateigrößeVersion: 2.5 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kaliumiodat, 0.05 M-Lösung stabilisiert mit 10 ppm Quecksilber(II)-chlorid, gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur