Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Kaliumhydrogenphthalat wird als Primärstandard für Säure-Base-Titrationen sowie zur Kalibrierung von pH-Metern und zur Herstellung von volumetrischen Alkalilösungen verwendet. Es dient als Puffer bei der pH-Bestimmung. Es findet Anwendung als nützlicher Standard für die Prüfung von organischem Kohlenstoff.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kaliumhydrogenphthalat wird als Primärstandard für Säure-Base-Titrationen sowie zur Kalibrierung von pH-Metern und zur Herstellung von volumetrischen Alkalilösungen verwendet.Es dient als Puffer bei der pH-Bestimmung.Es findet Anwendung als ein nützlicher Standard für die Prüfung von gesamtem organischem Kohlenstoff.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.Schwach löslich in Alkohol.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium hydrogen phthalate |
CAS | 877-24-7 |
Schmelzpunkt | 297°C (decomposition) |
Dichte | 1.636 |
Geruch | Odorless |
Summenformel | C8H5KO4 |
MDL-Nummer | MFCD00013070 |
Menge | 250 g |
Beilstein | 3637128 |
Merck Index | 14,7612 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252916 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | A12895.0B,A12895.30,A12895.0I |
10245286 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A12895.0B,A12895.30,A12895.0I |
10244305 | Analysenzertifikat | 27/10/2022 | A12895.0B,A12895.30,A12895.0I |
10240740 | Analysenzertifikat | 21/05/2022 | A12895.0B,A12895.30,A12895.0I |
10238647 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A12895.0B,A12895.30,A12895.0I |