Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425343
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Potassium hydrogen phthalate is used as a primary standard for acid- base titrations as well as for calibrating pH meters and for the preparation of volumetric alkali solutions. It acts as buffer in pH determination. It finds application as a useful standard for total organic carbon testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhydrogenphthalat wird als Primärstandard für Säure-Base-Titrationen sowie zur Kalibrierung von pH-Metern und zur Herstellung von volumetrischen Alkalilösungen verwendet.Es dient als Puffer bei der pH-Bestimmung.Es findet Anwendung als ein nützlicher Standard für die Prüfung von gesamtem organischem Kohlenstoff.
Löslichkeit
Löslich in Wasser.Schwach löslich in Alkohol.
Anmerkungen
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
Summenformel C8H5KO4
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
MDL-Nummer MFCD00013070
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate
Schmelzpunkt 297°C (decomposition)
Dichte 1.636
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
Beilstein 3637128
Merck Index 14,7612
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 204.23
Reinheit (%) 99%