Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), säuremetrischer Standard, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10428330
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhydrogenphthalat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), säuremetrischer Standard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10428330
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10428330
Marke: Thermo Scientific Acros 177125000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasicMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium Hydrogen Phthalate
Schmelzpunkt 295.0°C to 300.0°C
Farbe Weiß
pH 3.8 to 4 (5% soln. at 20°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H5KO4
Strukturformel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Menge 500 g
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Molekulargewicht (g/mol) 204.222
Formelmasse 204.22
Reinheit (%) 99.95 to 100.05%
Güte Spurenmetallbasis
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464864 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number177120025,177121000,177125000
ChargennummerB0149604 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number177120025,177121000,177125000
ChargennummerB0150014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number177120025,177121000,177125000
ChargennummerB0147871 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number177120025,177121000,177125000
ChargennummerB0147160 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2023 Catalog Number177120025,177121000,177125000
Produktidentifikator
  • Potassium hydrogen phthalate
Name des Produkts
Kaliumhydrogenphthalat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), säuremetrischer Standard, Thermo Scientific Chemicals >