Learn More
Kaliumhydrogenphthalat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), säuremetrischer Standard, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915051
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 877-24-7
InChI-Schlüssel IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydrogen phthalate, potassium biphthalate, monopotassium phthalate, potassium acid phthalate, hydrogen potassium phthalate, phthalic acid monopotassium salt, 1,2-benzenedicarboxylic acid, monopotassium salt, phthalic acid, monopotassium salt, phthalic acid potassium salt, potassium phthalate monobasic
PubChem CID 23676735
IUPAC-Name Kalium;2-Carboxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen phthalate
Schmelzpunkt 295.0°C to 300.0°C
Farbe Weiß
pH 3.8 to 4 (5% soln. at 20°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.95 to 100.05%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C8H5KO4
Strukturformel 2-(HO2C)C6H4CO2K
Menge 2.5 kg
Beilstein 09, 791
Merck Index 15, 7733
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 330g/L water (100°C), slightly soluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 204.22
Formelmasse 204.22
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Potassium hydrogen phthalate
Name des Produkts
Kaliumhydrogenphthalat, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), säuremetrischer Standard, Thermo Scientific Chemicals >