Learn More
Kaliumhexachlororuthenat(IV), 99.95 % (Metallbasis), Ru 25.3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
CAS: 23013-82-3 | K2RuCl6
84.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 23013-82-3 |
---|---|
Summenformel | K2RuCl6 |
MDL-Nummer | MFCD00050159 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11383988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040399.03 |
1 g |
84.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11373988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040399.06 |
5 g |
N/A
|
N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
23013-82-3 | |
K2RuCl6 | |
MFCD00050159 |
Spezifikation
Potassium hexachlororuthenate(IV) | |
Rot bis braun | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00050159 | |
Red-browm crystalline powder |
23013-82-3 | |
Kristallpulver | |
K2RuCl6 | |
391.99 |
Sicherheit und Handhabung
Sollte es mit den Augen in Kontakt kommen, sofort mit viel Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholenGeeignete Handschuhe tragen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 245-381-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen