Learn More
Kaliumhexachlororuthenat(IV), 99.95 % (Metallbasis), Ru 25.3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™ Artikelnummer.: 11383988
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumhexachlororuthenat(IV), 99.95 % (Metallbasis), Ru 25.3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11383988
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11383988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040399.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 23013-82-3 | K2RuCl6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23013-82-3
Summenformel K2RuCl6
MDL-Nummer MFCD00050159
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexachlororuthenate(IV)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Formelmasse 391.99
Aussehen Red-browm crystalline powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR19L018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2025 Catalog Number040399.03,040399.06
ChargennummerX03K033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/10/2024 Catalog Number040399.03,040399.06
ChargennummerU15K018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog Number040399.03,040399.06
ChargennummerN16K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number040399.03,040399.06
ChargennummerS21J031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog Number040399.03,040399,040399.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumhexachlororuthenat(IV), 99.95 % (Metallbasis), Ru 25.3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™ >