Learn More
Kaliumfluorid, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
34.97 CHF - 180.90 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-23-3 |
---|---|
Summenformel | FK |
Molekulargewicht (g/mol) | 58.10 |
MDL-Nummer | MFCD00011398 |
InChI-Schlüssel | NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 |
PubChem CID | 522689 |
ChEBI | CHEBI:66872 |
SMILES | [F-].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10482201
|
Thermo Scientific Acros
201350250 |
25 g | Kunststoffflasche |
34.97 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10318390
|
Thermo Scientific
201352500 |
250 g | Kunststoffflasche |
42.74 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10378430
|
Thermo Scientific
201355000 |
500 g | Kunststoffflasche |
62.51 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10072910
|
Thermo Scientific Acros
201350010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
97.59 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10583484
|
Thermo Scientific Acros
201350025 |
2.5 kg | Kunststoff-Fass |
180.90 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-BindungenChemische Identifikatoren
7789-23-3 | |
58.10 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
522689 | |
[F-].[K+] |
FK | |
MFCD00011398 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
CHEBI:66872 |
Spezifikation
1505°C | |
860°C | |
7789-23-3 | |
Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen | |
FK | |
MFCD00011398 | |
15, 7753 | |
Solubility in water: 920g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid,insoluble in alcohol unless water is present | |
[F-].[K+] | |
58.10 | |
CHEBI:66872 | |
99% | |
Pass Test |
Potassium fluoride | |
99% | |
Weiß | |
99% | |
KF | |
01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282 | |
potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568 | |
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Fluorid | |
522689 | |
58.09 | |
Extrarein | |
2.48 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Giftig bei Verschlucken.
Giftig bei Hautkontakt.
Giftig bei Einatmen.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI EINATMEN:Person an die frische Luft bringen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 232-151-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TT0700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Potassium fluoride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.