Learn More
Kaliumfluorid, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10482201
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumfluorid, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10482201 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10482201
Marke: Thermo Scientific Acros 201350250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-23-3
Summenformel FK
Molekulargewicht (g/mol) 58.10
MDL-Nummer MFCD00011398
InChI-Schlüssel NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium fluoride, potassiumfluoride, potassium fluoride kf, potassium fluorure, fluorure de potassium, potassium fluorure french, potassium fluoride on calcium fluoride, potassium fluoride, anhydrous, unii-9082wg1g3f, ccris 1568
PubChem CID 522689
ChEBI CHEBI:66872
SMILES [F-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1505°C
Chemischer Name oder Material Potassium fluoride
Schmelzpunkt 860°C
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel KF
Fieser 01,933; 02,346; 05,555; 06,481; 08,410; 10,325; 11,434; 12,406; 13,256; 15,167; 16,282
Merck Index 15, 7753
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 920g/L (18°C). Other solubilities: soluble in hydrofluoric acid,insoluble in alcohol unless water is present
IUPAC-Name Kalium; Fluorid
Formelmasse 58.09
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Identifizierung Pass Test
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.48
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium fluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumfluorid, 99 %, reinst, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >