Learn More
Kaliumwürfel, 99.5 % (Metallbasis) Artikelnummer.: 15452747
Kaliumwürfel, 99.5 % (Metallbasis)
Artikelnummer. 15452747
20 g
Click to view available options
Menge:
20 g
Artikelnummer. 15452747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046687.13
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Abgepackt in Mineralöl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium cubes
CAS 7440-09-7
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel K
MDL-Nummer MFCD00133776
UN-Nummer UN2257
Menge 20 g
Synonym kalium, potassium, metal, potassium, liquid alloy, unii-rwp5ga015d, rwp5ga015d, hsdb 698, monopotassium, potasio, mono-potassium, atom
InChI-Schlüssel ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [K]
IUPAC-Name Kalium
Molekulargewicht (g/mol) 39.10
PubChem CID 5462222
ChEBI CHEBI:26216
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈20g/cube
Form Würfel
Name des Produkts
Kaliumwürfel, 99.5 % (Metallbasis) >