Learn More
Kaliumchlorid-Lösung, 1 M, Honeywell™ Artikelnummer.: 15665920
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumchlorid-Lösung, 1 M, Honeywell™
Artikelnummer. 15665920 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 15665920
Marke: Honeywell-Fluka 601211L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 1.0 M KCl
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchloridlösung
CAS 7447-40-7
Menge 1 l
Summenformel ClK
Strukturformel KCl
MDL-Nummer MFCD00011360
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 1711999
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formelmasse 74.55 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 M
Dichte 1.04 g/ml bei 20 °C
Name des Produkts
Kaliumchlorid-Lösung, 1 M, Honeywell™ >