Learn More
Kaliumchlorid, reinst, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical
CLK, CAS-Nummer-7447-40-7, Enseal, Kaliumchlorid kcl, Kalitabs, Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Chlorvezent, Klotrix, klor-con, Slow-k, Sylvit, 500 g, 1420 °C, CHEBI:32588, weiß, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, Kalium;chlorid, 770 °C, 11360, 74.548
42.80 CHF - 225.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10355810
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/4240/53
500 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10417460
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/4240/62
2.5 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10427460
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
P/4240/65
5 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
CLK, CAS-Nummer-7447-40-7, Enseal, Kaliumchlorid kcl, Kalitabs, Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Chlorvezent, Klotrix, klor-con, Slow-k, Sylvit, 500 g, 1420 °C, CHEBI:32588, weiß, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, Kalium;chlorid, 770 °C, 11360, 74.548
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, reinst, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical