Learn More
Kaliumchlorid, reinst, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical Artikelnummer.: 10355810
Kaliumchlorid, reinst, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical
Artikelnummer. 10355810 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
Artikelnummer. 10355810
Marke: Fisher Chemical P/4240/53
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CLK, CAS-Nummer-7447-40-7, Enseal, Kaliumchlorid kcl, Kalitabs, Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Chlorvezent, Klotrix, klor-con, Slow-k, Sylvit, 500 g, 1420 °C, CHEBI:32588, weiß, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, Kalium;chlorid, 770 °C, 11360, 74.548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420°C
Schmelzpunkt 770°C
Farbe Weiß
pH 6
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
IUPAC-Name Kaliumchlorid
Formelmasse 74.54g/mol
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2538411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/4240/62,P/4240/60,P/4240/65,P/4240/53,P/4240/70
Chargennummer2533036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberP/4240/62,P/4240/60,P/4240/65,P/4240/53,P/4240/70
Chargennummer2525549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog NumberP/4240/62,P/4240/60,P/4240/65,P/4240/53,P/4240/70
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, reinst, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical >