Learn More
Kaliumchlorid, 0.0375 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 042694.K2
52.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 1 L
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11385437
  • 53.50 CHF / 1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN14L510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number042694.AP,042694.K2,042694.K7
ChargennummerM11L503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number042694.AP,042694.K2,042694.K7
ChargennummerZ28K513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2025 Catalog Number042694.AP,042694.K2,042694.K7
ChargennummerX02K501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Catalog Number042694.AP,042694.K2,042694.K7
ChargennummerW26K514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/10/2024 Catalog Number042694.AP,042694.K2,042694.K7
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kaliumchlorid, 0.0375 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals > 1 l