Learn More
Kaliumchlorid, 0.0375 M, Leitfähigkeitsstandard, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium chloride Conductivity Standard |
Konzentration | 0.0375M |
Namenshinweis | 5000μmho at 25°C |
Menge | 500 mL |
Formelmasse | 74.55 |
Geruch | Geruchsneutral |
Physikalische Form | Flüssig |