Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumbromid, 99+ %, für die Biochemie
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
68.94 CHF - 213.06 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7758-02-3 |
---|---|
Summenformel | BrK |
Molekulargewicht (g/mol) | 119.00 |
MDL-Nummer | MFCD00011358 |
InChI-Schlüssel | IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 |
PubChem CID | 253877 |
ChEBI | CHEBI:32030 |
IUPAC-Name | Kaliumbromid |
SMILES | [K+].[Br-] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11954201
|
Thermo Scientific Chemicals
212582500 |
250 g | Glasflasche |
68.94 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11944201
|
Thermo Scientific Chemicals
212580010 |
1 kg | Glasflasche |
213.06 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die BiochemieChemische Identifikatoren
7758-02-3 | |
119.00 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
253877 | |
Kaliumbromid |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
CHEBI:32030 | |
[K+].[Br-] |
Spezifikation
1435.0°C | |
734.0°C | |
99% min. (Argentometry) | |
KBr | |
15,7739 | |
Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol | |
[K+].[Br-] | |
119.00 | |
CHEBI:32030 | |
≥99% |
Potassium bromide | |
7758-02-3 | |
BrK | |
MFCD00011358 | |
potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095 | |
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M | |
Kaliumbromid | |
253877 | |
119 | |
Biochemie |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-830-3