Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumbromid, 99+ %, für die Biochemie Artikelnummer.: 11954201
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Kaliumbromid, 99+ %, für die Biochemie
Artikelnummer. 11954201 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11954201
Marke: Thermo Scientific Chemicals 212582500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Biochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
IUPAC-Name Kaliumbromid
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Siedepunkt 1435.0°C
Chemischer Name oder Material Potassium bromide
Schmelzpunkt 734.0°C
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel KBr
Merck Index 15,7739
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 650g/L (20°C). Other solubilities: 1020g/L water (100°C), 1.42g/L ethanol (25°C), 217g/L glycerol, 4g/L alcohol
Formelmasse 119
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459768 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2024 Catalog Number212582500,212580010
ChargennummerA0409990 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number212582500,212580010
ChargennummerA0401646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number212582500,212580010
ChargennummerA0444803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/08/2022 Catalog Number212582500,212580010
ChargennummerA0442965 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog Number212582500,212580010
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Kaliumbromid, 99+ %, für die Biochemie >