Learn More
Kaliumbromid, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1435.0°C |
Chemischer Name oder Material | Potassium bromide |
Schmelzpunkt | 734.0°C |
Namenshinweis | p.a. |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 8.8 (5% soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Argentometry) |
Strukturformel | KBr |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Potassium bromide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.