Learn More
Kaliumbromid, Puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15620560
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., USP, 99.5 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-02-3, 14708-99-7
Summenformel BrK
Molekulargewicht (g/mol) 119.00
MDL-Nummer MFCD00011358
InChI-Schlüssel IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [K+].[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumbromid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP,USP
Menge 100 g
Strukturformel KBr
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Kaliumbromid
Formelmasse 119 mol
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 %
Güte puriss.
Verpackung Kunststoffflasche
Dampfdruck 0.01 mmHg (20 °C), 1 mmHg (795 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium bromide