Learn More
Kaliumbromat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
97.80 CHF - 207.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7758-01-2 |
---|---|
Summenformel | BrKO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 167.01 |
MDL-Nummer | MFCD00011359 |
InChI-Schlüssel | OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat |
PubChem CID | 23673461 |
ChEBI | CHEBI:38211 |
IUPAC-Name | Kalium; Bromat |
SMILES | [O-]Br(=O)=O.[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10043230
|
Thermo Scientific Acros
268392500 |
250 g | Kunststoffflasche |
97.80 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10227310
|
Thermo Scientific Acros
268390010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
207.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, OxidationsmittelChemische Identifikatoren
7758-01-2 | |
167.01 | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
23673461 | |
Kalium; Bromat |
BrKO3 | |
MFCD00011359 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
CHEBI:38211 | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] |
Spezifikation
Potassium bromate | |
p.a. | |
Weiß | |
Kristallpulver | |
BrKO3 | |
MFCD00011359 | |
15, 7738 | |
Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water | |
[O-]Br(=O)=O.[K+] | |
167.01 | |
CHEBI:38211 | |
99.5% | |
0.1% max. (105°C) | |
3.2700g/mL |
350.0°C | |
7758-01-2 | |
5 to 9 (5% soln. at 20°C) | |
99.5% min. (Iodometry) | |
KBrO3 | |
11,431 | |
potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromat | |
OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Bromat | |
23673461 | |
167.01 | |
Analytisch | |
3.27 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Giftig bei Verschlucken.
Kann Krebs erzeugen.
Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-829-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EF8725000
missing translation for 'tsca' : TSCA