Learn More
Kaliumbromat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10043230
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Kaliumbromat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10043230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10043230
Marke: Thermo Scientific Acros 268392500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7758-01-2 | BrKO3 | 167.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-01-2
Summenformel BrKO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.01
MDL-Nummer MFCD00011359
InChI-Schlüssel OCATYIAKPYKMPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromate, bromic acid, potassium salt, bromate, potassium, potassium bromate dot, unii-04mb35w6za, ccris 529, eec no. e924, bromic acid, potassium salt 1:1, potassiumbromate, kaliumbromatMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23673461
ChEBI CHEBI:38211
IUPAC-Name Kalium; Bromat
SMILES [O-]Br(=O)=O.[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium bromate
Schmelzpunkt 350.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 5 to 9 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% min. (Iodometry)
Strukturformel KBrO3
Fieser 11,431
Merck Index 15, 7738
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 70g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol, soluble in boiling water
Formelmasse 167.01
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verlust bei Trocknung 0.1% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 3.27
Dichte 3.2700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number268392500,268390010
ChargennummerA0459406 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number268392500,268390010,268390050
ChargennummerA0458638 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number268392500,268390010,268390050
ChargennummerA0402775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number268392500,268390010,268390050
ChargennummerA0442733 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 Catalog Number268392500,268390010,268390050
Name des Produkts
Kaliumbromat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >