Learn More
Kaliumbis-(trimethylsilyl)amid, 0.7 M Lösung in Toluol, ≥99.4 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 40949-94-8 | C6H18KNSi2 | 199.485 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 418238000
654.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Potassium bis(trimethylsilyl)amide | |
0.5M solution in toluene | |
C6H18KNSi2 | |
MFCD00010330 | |
0.8760g/mL | |
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N | |
Kalium;bis(trimethylsilyl)azanid | |
3251421 | |
0.6 to 0.8 M (Total base) | |
800 mL |
Gelb | |
40949-94-8, 108-88-3 | |
[(CH3)3Si]2NK | |
0.6 to 0.8M (Total base) | |
potassium bis trimethylsilyl amide, khmds, potassium hexamethyldisilazide, hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis trimethylsilyl azanide, potassium bis trimethylsilyl amide 1m sol. in thf, potassiumbis trimethylsilyl amide, hexamethyldislazane potassium salt, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis-trimethylsilylamide | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[K+] | |
199.485 | |
199.49 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium bis(trimethylsilyl)amide, 0.7M (15 wt.%) solution in toluene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0433875 | Analysenzertifikat | 27/02/2024 | 418238000,418231000 |
A0459244 | Analysenzertifikat | 23/01/2024 | 418238000,418231000 |
A0394847 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 418238000,418231000 |
A0426022 | Analysenzertifikat | 24/02/2022 | 418238000,418231000 |
A0408439 | Analysenzertifikat | 05/02/2021 | 418238000,418231000 |