Learn More
Kaliumbis-(trimethylsilyl)amid, 0.7 M Lösung in Toluol, ≥99.4 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 40949-94-8 | C6H18KNSi2 | 199.485 g/mol
147.74 CHF - 657.27 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium bis(trimethylsilyl)amide |
---|---|
Farbe | Gelb |
Namenshinweis | 0.5M solution in toluene |
CAS | 40949-94-8, 108-88-3 |
Summenformel | C6H18KNSi2 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10742623
|
Thermo Scientific Acros
418231000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
147.74 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10642813
|
Thermo Scientific Acros
418238000 |
800 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
657.27 CHF
800 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Potassium bis(trimethylsilyl)amide | |
0.5M solution in toluene | |
C6H18KNSi2 | |
MFCD00010330 | |
0.8760g/mL | |
IUBQJLUDMLPAGT-UHFFFAOYSA-N | |
Kalium;bis(trimethylsilyl)azanid | |
3251421 | |
0.6 to 0.8 M (Total base) |
Gelb | |
40949-94-8, 108-88-3 | |
[(CH3)3Si]2NK | |
0.6 to 0.8M (Total base) | |
potassium bis trimethylsilyl amide, khmds, potassium hexamethyldisilazide, hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis trimethylsilyl azanide, potassium bis trimethylsilyl amide 1m sol. in thf, potassiumbis trimethylsilyl amide, hexamethyldislazane potassium salt, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane potassium salt, potassium bis-trimethylsilylamide | |
C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C.[K+] | |
199.485 | |
199.49 | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS P-SatzVerursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann bei längerer oder wiederholter Exposition zu Organschäden führen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe. Verdacht auf krebserregende Wirkung. Verdacht auf genetische Defekte bei Einatmen. Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung.
GHS P-SatzBEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. - Rauchen verboten. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Gefahr
- Potassium bis(trimethylsilyl)amide, 0.7M (15 wt.%) solution in toluene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.