Learn More
Brady™ Sperrpfosten und dreieckige Kunststofffüße
The Post and Triangular Plastic Base is ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts. Includes post and triangular plastic base (no cement).
139.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Verpackungsmenge 4/Packung
Form Dreieckiger Sockel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11781306
Unterlagen ansehen
Brady™
292233
Rot
139.00 CHF
1 Packung
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11701316
Unterlagen ansehen
Brady™
292235
Weiß
139.00 CHF
1 Packung
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11731316
Unterlagen ansehen
Brady™
292238
Rot, weiß
139.00 CHF
1 Packung
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11751316
Unterlagen ansehen
Brady™
292240
Schwarz, gelb
139.00 CHF
1 Packung
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Post and Triangular plastic base (no cement).
Spezifikation
Spezifikation
40 mm
4/Packung
Dreieckiger Sockel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sperrpfosten und dreieckige Kunststofffüße