Learn More
Brady™ Sperrpfosten und dreieckige Kunststofffüße
The Post and Triangular Plastic Base is ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts. Includes post and triangular plastic base (no cement).
Marke:  Brady™ 292238
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11731316
  • 139.00 CHF / 1 Packung
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Post and Triangular plastic base (no cement).
Spezifikation
Spezifikation
BRADYPOST & NO CEMENT BASE RED/WHT
35.43 in.
4/Packung
Rot, weiß
40 mm
900 mm
Dreieckiger Sockel
Pfosten mit dreieckigem Kunststoffsockel
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Sperrpfosten und dreieckige Kunststofffüße > Farbe:Rot und weiß