Learn More
Brady™ Sperrpfosten und Gummifüße
Posts and Rubber Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
141.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 40 mm |
---|---|
Höhe (angloamerikanisch) | 35.43 in. |
Höhe (metrisch) | 900 mm |
Verpackungsmenge | 4/Packung |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11721306
|
Brady™
256723 |
Rot, weiß |
141.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11731306
|
Brady™
256724 |
Schwarz, gelb |
141.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11751306
|
Brady™
256726 |
Weiß |
141.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11771306
|
Brady™
256730 |
Rot |
141.00 CHF
1 Packung |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ideal for controlling and directing foot traffic.
- Suitable for warehouses, factories, offices etc.
- Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
- Post and Fillable Base.
Spezifikation
40 mm | |
35.43 in. | |
900 mm | |
4/Packung |