Learn More
Brady™ Sperrpfosten und Gummifüße
Posts and Rubber Bases are ideal for controlling and directing foot traffic. Suitable for warehouses, factories, offices etc. Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
Marke:  Brady™ 256723
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11721306
  • 141.00 CHF / 1 Packung
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Beschreibung
  • Ideal for controlling and directing foot traffic.
  • Suitable for warehouses, factories, offices etc.
  • Chains and ribbons can be attached to the sturdy 900 mm posts.
  • Post and Fillable Base.
Spezifikation
Spezifikation
POST & RUBBER BASE RED/WHT PK 4
35.43 in.
4/Packung
Pfosten mit Gummisockel
40 mm
900 mm
Rot, weiß
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Sperrpfosten und Gummifüße > Farbe:Rot und weiß