Learn More
Hanna Instruments™ Tragbares EC/TDS/Temperatur-Messgerät
Wasserdichtes Gehäuse und großer LCD-Bildschirm mit zwei Ebenen
Marke:  Hanna Instruments™ HI99300N
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11707964
  • 851.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
Einfach zu bedienende Leitfähigkeitsmessgeräte in einem wasserdichten Gehäuse mit einem großen zweizeiligen LCD-Bildschirm. Die Messgeräte messen gleichzeitig die Leitfähigkeit oder TDS plus Temperatur mit einer robusten über ein 1 m langes Kabel verbundenen Sonde. Lieferung komplett mit Sonde, Akku, Hartschalenkoffer und 2 Jahre Garantie auf das Messgerät.
  • Automatische Kalibrierung mit einer Taste (Leitfähigkeit oder TDS)
  • Automatischer Temperaturausgleich mit einstellbarem Temperaturkorrekturkoeffizienten, β
  • Einstellbarer TDS-Faktor
  • Akkuladestandsanzeige auf dem Bildschirm
  • Automatische Ausschaltung
  • Handriemen
Spezifikation
Spezifikation
±2 % der Originalgröße
1
1 μS/cm
0 bis 2000 mg/l (ppm)
±2 % der Originalgröße
±0.5 °C
152 x 58 x 30 mm
2 Jahre
Tragbares EC-/TDS-/Temperaturmessgerät
1.5 V
Automatisch, ein Punkt bei 1413 μS/cm, 1382 ppm (CONV 0,5) oder 1500 ppm (CONV 0,7)
0 bis 3999 μS/cm
Automatisch, 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F), einstellbar β von 0,0 bis 2,4 %/°C mit 0,1 %
1 mg/l (ppm)
0.1 °°C/0.1 °°F
LCD-Display
205 g
HI 76306 EC/TDS Sonde mit Temperatursensor, DIN-Verbindungsstück und 1 m (3.3’) Kabel (inklusive)
Ca. 500 Stunden kontinuierliche Nutzung, automatische Abschaltung nach acht Minuten ohne Verwendung
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hanna Instruments™ Tragbares EC/TDS/Temperatur-Messgerät > Leitfähigkeitsbereich: 0 bis 3999 μS/cm