Learn More
Fisherbrand™ Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät accumet™ AE6C
Marke:  Fisherbrand™ 13-636-AE6C
397.90 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15543653
  • 479.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Beschreibung
 Produktmerkmale:
  • Mehrpunkt-Drucktastenkalibrierung (bis zu fünf Punkte) mit ±1 % voller Skalengenauigkeit
  • Möglichkeit einer schnellen, einfachen automatischen Kalibrierung oder einer kundenspezifischen manuellen Kalibrierung in Probennähe
  • Automatische Bereichswahl für Leitfähigkeits-/TDS-Messungen für schnelles Ansprechen und beste Auflösung über einen großen Messbereich
  • Automatischer Temperaturausgleich (ATC) für eine optimale Genauigkeit bei schwankenden Temperaturen
  • Die “Haltefunktion” friert kurzzeitig den Messwert ein, wodurch bequemes Ablesen möglich ist
  • Automatische Abschaltung spart Batterie bei Nichtgebrauch
  • Selbstdiagnose mit Meldungscodes für einfache Fehlersuche
  • Das große, einstellbare LCD-Display bietet eine optimale Anzeige auch bei größerer Entfernung
  • Elektrode mit integrierter ATC, ausgelegt für minimale Lufteinblasenansammlung während der Messung
  • Gummi schützt das Messgerät vor versehentlichen Stößen und verfügt über einen stabilen integrierten Ständer für eine einfache Bedienung auf dem Labortisch
  • Messgerätesatz (optional) – enthält in einem robusten Tragekoffer alles, was für Kalibrierung und Messung notwendig ist
Anwendungen:
  • Routinetests: Für schnelle und genaue Leitfähigkeits- oder TDS-Kontrollen in Labors, auf dem Feld und in Schulen.
  • Umwelt/Landwirtschaft: Nützlich bei Nährstoff- und Düngemittelkontrollen in der Hydroponik und in der landwirtschaftlichen Industrie.
  • Wasserqualitätsanalyse Für die Analyse von Hartwasser, unbehandeltem Wasser, Industrie- und Spülwasser, Trinkwasser, Abwasser, Poolwasser und eingehendem Prozesswasser. Ideal für alle Arten der Qualitätssicherung, Druckindustrie und Wasserqualitätstests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät Fisherbrand accumet AE6C
0.1, 1.0, 10.0 (auswählbar)
bis 19.99 uS/cm
19.9 uS/cm bis 199.9 uS/cm
199.9 uS/cm bis 1,999μ S/cm
2.00 mS/cm bis 19.99 mS/cm
20.0 mS/cm bis 199.9 mS/cm
Automatisch/manuell (0 bis 80 °C)
Koeffizient von 0,0 % bis 3,0 %
Normalisierung von 20,0 bis 25,0
0,1 °C (0,1 °F)
4 AAA x 1,4 V
±1 % der Originalgröße +1 LSD
4 (einer pro Bereich) autom.; 5 (einer pro Bereich) manuell
0.05 % Vollskala
0 °C bis 80,0 °C
± 0,5 °C (± 0,9 °F)
> 100 Std.
Videos
  • Fisherbrand - accumet AE6 pH and AE6C conductivity meters
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand accumet AE6 pH and AE6C conductivity meters
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ Tragbares Leitfähigkeitsmessgerät accumet™ AE6C >