Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Innen und außen glasiert
24.15 CHF - 28.40 CHF
Spezifikation
Material | Porzellan |
---|---|
Form | Rund |
Typ | Abdampfschale |
Ausführung der Innenwände | Glasiert |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12390689
|
Haldenwanger™
131/3 |
60 mL |
28.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12360709
|
Haldenwanger™
130/3 |
70 mL |
24.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Tiefe Form, französische Form, innen und außen glasiert.Spezifikation
Porzellan | |
Rund | |
Abdampfschale | |
Glasiert |