Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Abdampfschalen
Innen und außen glasiert
Marke: Haldenwanger™ 131/3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tiefe Form, französische Form, innen und außen glasiert.Spezifikation
Flach | |
Porzellan | |
Abdampfschale | |
30 mm |
60 mL | |
Rund | |
Glasiert | |
75 mm |